ABT319
Anti-Nephrin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Nephrin, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPHS1(4868)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nephrin in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1