MABT416
Anti-Nephrin Antibody, clone 3B6.1
clone 3B6.1, from mouse
Sinonimo/i:
Nephrin, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B6.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPHS1(4868)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Renal Physiology
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Nephrin in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1