ABS796
Anti-phospho-HER4 Antibody (Tyr1162)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
ERBB4, HER4, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-4, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER4, p180erbB4, ERBB4 intracellular domain, s80HER4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1162)
Informazioni sul gene
human ... ERBB4(2066)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:10-50 dilution from a representative lot detected HER4 in MCF-7 cells.
Qualità
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1000 dilution of this antibody detected HER4 in untreated and EGF treated A431 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
WGK 2