ABS527
Anti-Sphk2, C-term Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Sphingosine kinase 2, SK 2, SPK 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Sphk2(56632)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sphk2 in mouse BMMC tissue lysate (Olivera, A., et al. (2006). JBC. 281(5):2515-2525).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Sphk2 in mouse BMMC tissue lysate (Olivera, A., et al. (2006). JBC. 281(5):2515-2525).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Sphk2 in Huvec cells (Venkataraman, K., et al. (2006) Biochem. J. 397:461-471).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Sphk2, C-term in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Esclusione di responsabilità
WGK 1