ABS453
Anti-CHD7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Chromodomain helicase DNA binding protein 7, CHD-7, IS3, KAL5, ATP-dependent helicase CHD7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHD7(55636)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CHD7 in 15 µg of SK-N-SH cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
SK-N-SH cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2