ABS2206
Anti-phospho-Ubiquitin (Ser57)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
observed mol wt ~28 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse, chimpanzee, hamster, rat
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer67)
Informazioni sul gene
human ... UBB(7314)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with a construct containing GST-tagged recombinant fragment of Ubiquitin phosphorylated on serine 57.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected a construct containing GST-tagged recombinant Ubiquitin phosphorylated on serine 57, but did not react with non-phosphorylated construct. (Phospho-Ubiquitin construct: Courtesy of Dr. Jesse Rinehart, Yale University, School of Medicine).
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound phospho-Ubiquitin (ser57) peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1