ABS1051
Anti-Mitoferrin-1/Mfrn1 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Mitoferrin-1, Mitoferrin-1/Mfrn1, Mitochondrial iron transporter 1, Mitochondrial solute carrier protein, Solute carrier family 25 member 37
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Slc25A37(67712)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected reduced mitoferrin-1 expression due to heterozygous gene trap insertion in the Mfrn1 gene (Mfrn1+/gt) and loss of mitoferrin-1 expression due to homozygous Mfrn1 gene insertion (Mfrn1gt/gt) in mouse embryonic stem cells (mESCs) undergoing primitive erythropoiesis (Chung, J., et al.(2014). J Biol Chem. 289(11):7835-7843).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected upregulated mitoferrin-1 expression following DMSO-induced erythroid maturation in mouse erythroleukemia (MEL) cultures (Shah, D.I., et al. (2012). Nature. 491(7425):608-612).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antiserum detected mitoferrin-1 in mouse embryonic stem (mES) cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1