ABN903
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Huntington disease protein, HD protein
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Huntingtin, from rabbit, purified by affinity chromatography
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTT(3064)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected Huntingtin in human cerebral cortex and human Huntington′s diseased brain tissues.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash