ABN60
Anti-Tryptophan hydroxylase 2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
tryptophan hydroxylase 2, Tryptophan 5-monooxygenase 2, Neuronal tryptophan hydroxylase, tryptophan 5-hydroxylase 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (immunogen homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TPH2(121278)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Tryptophan hydroxylase 2 on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Rat brain tissue lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1