ABN304
Anti-Precerebellin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cerebellin precursor, Cerebellin, CER, Precerebellin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CBLN1(869)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Precerebellin in 10 µg/mL of mouse cerebellum tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse cerebellum tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2