ABN201
Anti-CYP24A1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
1,25-dihydroxyvitamin D(3) 24-hydroxylase, mitochondrial, 24-OHase, Vitamin D(3) 24-hydroxylase, Cytochrome P450 24A1, Cytochrome P450-CC24
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP24A1(1591)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected CYP24A1 in 10 µg of A549 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A549 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1