Documenti fondamentali
ABN185
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-alfa-B cristallina
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Alpha-crystallin B chain, Alpha(B)-crystallin, Heat shock protein beta-5, Renal carcinoma antigen NY-REN-27, Rosenthal fiber component
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
bovine, human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
horse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Cryab(281719)
human ... CRYAB(1410)
mouse ... Cryab(12955)
rat ... Cryab(25420)
Descrizione generale
L'isoforma B della proteina alfa-cristallina è un'importante proteina strutturale nel cristallino dell'occhio dei vertebrati, ma si trova anche nei muscoli cardiaci e scheletrici, nei reni e nel cervello. L'isoforma B dell'alfa-cristallina è inoltre un componente delle fibre di Rosenthal e un affidabile marcatore tissutale per i focolai epilettici. Forma grandi aggregati di peso fino a 106 Da, composti da due proteine, αA- e αB-cristallina. Il gene dell'αA codifica per un polipeptide di 173 aa, mentre il gene dell'αB-cristallina codifica per un polipeptide di 175 aa. αL'isoforma B della proteina cristallina, come le piccole proteine da shock termico (sHsp), viene indotta dal calore o dallo shock osmotico ed è sovraregolata dallo stress. αLa proteina cristallina e le sHsp proteggono altre proteine dall′aggregazione indotta dal calore. Le altre due famiglie della proteina cristallina, β e ɣ, sono omologhe tra loro ma non sono omologhe alla famiglia α o alle sHsp.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la regione N-terminale dell'isoforma B della proteina alfa-cristallina.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Peptide lineare corrispondente alla regione N teminale dell'isoforma B della proteina alfa-cristallina umana coniugato con KLH.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:1.000 di un lotto rappresentativo ha rilevato l'isoforma B dell'alfa-cristallina nel tessuto di fibre del cristallino di ratto. Una diluizione 1:2.000 di un lotto rappresentativo ha rilevato l'isoforma B dell'alfa-cristallina nel tessuto di fibre forti del cristallino di ratto (dati non forniti). Una diluizione 1:1.000 di un lotto rappresentativo ha rilevato l'isoforma B dell'alfa-cristallina nelle fibre muscolari forti (dati non forniti). Si consiglia di utilizzare una diluizione 1:2.000 solo per tessuto di fibre forti del cristallino di ratto.
Western blotting: 0,05 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato l'isoforma B dell'alfa-cristallina in 10 µg di lisato di tessuto renale umano o di vitello.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-isoforma B della proteina cristallina è validato per l'uso in WB, IH(P) per la rivelazione dell'isoforma B dell'alfa-cristallina.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Valutato mediante Western blotting su lisato di tessuto del cristallino bovino.
Western blotting: una concentrazione pari a 0,05 µg/mL di questo anticorpo ha rivelato l'isoforma B della proteina alfa-cristallina in 10 µg di lisato di tessuto di cristallino di vitello.
Descrizione del bersaglio
~20 kDa osservati. In alcuni lisati cellulari si possono osservare bande non caratterizzate a ~37 e 43 kDa.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto di cristallino di vitello, rene umano e rene di vitello
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Fermin Moreno et al.
PloS one, 12(6), e0178093-e0178093 (2017-06-09)
The co-occurrence of the c.709-1G>A GRN mutation and the p.A152T MAPT variant has been identified in 18 Basque families affected by frontotemporal dementia (FTD). We aimed to investigate the influence of the p.A152T MAPT variant on the clinical and neuropathological
J A Rodriguez-Pozo et al.
Experimental eye research, 196, 108066-108066 (2020-05-23)
In this work, we have analyzed the main clinical and corneal histological parameters that may be associated to the spherical equivalent (SE), age and gender of individuals with myopic refractive errors. For this purpose, 108 cornea stroma lenticules were obtained
Erin-Mai F Lim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(9), E1707-E1716 (2017-02-01)
AlphaB-crystallin (αBC) is a small heat shock protein that is constitutively expressed by peripheral nervous system (PNS) axons and Schwann cells. To determine what role this crystallin plays after peripheral nerve damage, we found that loss of αBC impaired remyelination
Aybike Saglam et al.
Glia, 69(4), 1022-1036 (2020-12-15)
Astrocytes are key players in CNS neuroinflammation and neuroregeneration that may help or hinder recovery, depending on the context of the injury. Although pro-inflammatory factors that promote astrocyte-mediated neurotoxicity have been shown to be secreted by reactive microglia, anti-inflammatory factors