ABN1700
Anti-RPGRIP1
from rabbit
Sinonimo/i:
RPGR-interacting protein 1, RPGRIP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Rpgrip1(77945)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: 1:1,000-1:2,000 of this antibody detected RPGRIP1 in RIPA lysates prepared from mouse retina (Courtesy of Dr. Tiansen at NIH).
Immunofluorescence Analysis: 1:500-1:2,000 of this antibody detected RPGRIP1 in frozen mouse retina (Courtesy of Dr. Tiansen at NIH).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RPGRIP1 in WT and mutant (KO) retinal homogenates (Zhao, Y., et. al. (2003). Proc Natl Acad Sci U S A. 100(7):3965-70).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected RPGRIP1 in retina sections (Zhao, Y., et. al. (2003). Proc Natl Acad Sci U S A. 100(7):3965-70).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RPGRIP1 in 10 µg of U2OS cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2