ABN1681
Anti-Phospho-PANX1 (Tyr198)
from rabbit
Sinonimo/i:
Pannexin-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr198)
Informazioni sul gene
human ... PANX1(24145)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Phospho-PANX1 (Tyr198) in isolated mesenteric venule cross-sections from mice (Lohman, A.W., et. al. (2015). Nat. Commun. 6:7965).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Phospho-PANX1 (Tyr198) in HUVECs stimulated with TNF-a (Lohman, A.W., et. al. (2015). Nat Commun. 6:7965).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phospho-PANX1 (Tyr198) in 10 µg of lysate from HEK293 cells transfected with murine pannexin-1.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1