ABN1662
Anti-STRA6
from rabbit
Sinonimo/i:
Stimulated by retinoic acid gene 6 protein, Retinoic acid-responsive protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Stra6(20897)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected STRA6 in Western Blotting applications (Berry, D.C., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(19):3851-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected STRA6 in 293T cells transfected with an empty vector or pCMVTag2b-Stra6 (Courtesy of Dr. Noa Noy).
Flow Cytometry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected STRA6 in HT-29 cells.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected STRA6 in mouse testis and human liver cancer tissues.
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected STRA6 in NIH3T3/L1 Adipocytes.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1