ABN1469
Anti-Alpha-2-HS-Glycoprotein
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein, Fetuin-A, Alpha-2 Heremans-Schmid glycoprotein, AHGS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AHSG(197)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Alpha-2-HS-Glycoprotein in human liver and human bone marrow tissue sections.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Alpha-2-HS-Glycoprotein in human serum.