ABN1388
Anti-MUL1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Mitochondrial ubiquitin ligase activator of NFKB 1, E3 SUMO-protein ligase MUL1, E3 ubiquitin-protein ligase MUL1, Growth inhibition and death E3 ligase, Mitochondrial-anchored protein ligase, MAPL, Putative NF-kappa-B-activating protein 266, RING finger
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MUL1(79594)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MUL1 in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1