Documenti fondamentali
ABF197
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ZIP-8
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Zinc transporter ZIP8, BCG-induced integral membrane protein in monocyte clone 103 protein, LIV-1 subfamily of ZIP zinc transporter 6, LZT-Hs6, Solute carrier family 39 member 8, ZIP-8, Zrt- and Irt-like protein 8
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
WB
Reattività contro le specie:
human
tecniche:
western blot: suitable
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC39A8(64116)
Descrizione generale
Il trasportatore di zinco ZIP8 (UniProt Q9C0K1; noto anche come BCG-induced integral membrane protein in monocyte clone 103 protein, LIV-1 subfamily of ZIP zinc transporter 6, LZT-Hs6, Solute carrier family 39 member 8, ZIP-8, Zrt- e Irt-like protein 8) nell′uomo è codificato dal gene SLC39A8 (detto anche BIGM103, ZIP8, PP3105) (Gene ID 64116). I trasportatori dello zinco mediano il trasporto degli ioni di zinco all′interno dei compartimenti intracellulari, ma anche quello dell′eccesso di zinco all′esterno delle cellule. L'alterazione dell'omeostasi dello zinco è responsabile di molte malattie croniche neurodegenerative e di lesioni neurali acute. Livelli eccessivi e inadeguati dello zinco biodisponibile sono dannosi per la salute dei neuroni. Si conoscono due classi di trasportatori di Zn transmembrana multipasso, tra cui 10 ZnT e 14 ZIP, che presentano funzioni opposte ai fini della modulazione dell'omeostasi di questo metallo. Questi trasportatori sono localizzati sulle membrane plasmatiche e vescicolari con pattern di espressione tessuto-specifici. ZIP8 regolatore negativamente la via di segnalazione NF-κB attraverso la soppressione mediata dallo zinco dell'attività di IKK in monociti, macrofagi ed epiteli polmonari. L'espressione di ZIP8 viene indotta in seguito all'attivazione dell′immunità innata ed è correlata al sequestro intracellulare dello zinco. La ZIP8 umana è una proteina costituita da 8 domini transmembrana (a.a. 9-29, 133-153, 161-181, 192-212, 303-323, 366-386, 389-409, 430-450) con entrambe le regioni N- e C-terminale (a.a. 1-8 e 451-460) esposte sul lato extracellulare e 4 anse intracellulari e 3 extracellulari tra una e l′altra.
Specificità
La sequenza immunogenica è presente in tutte e tre le isoforme di splicing della ZIP-8 umana riportate da UniProt (Q9C0K1).
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a una sequenza localizzata all'interno della seconda ansa extracellulare della ZIP-8 umana.
Applicazioni
Questo anticorpo anti-ZIP-8 stato convalidato per la rivelazione della proteina in Western Blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting in lisato di tessuto polmonare umano.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 2,0 µg/mL ha rivelato ZIP-8 in 10 µg di lisato di tessuto polmonare umano.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a~52 kDa. Le dimensioni ricavate dalla banda target risultano maggiori rispetto ai pesi molecolari calcolati di 49,63/43,13/48,09 kDa (isoforme umane 1/2/3) a causa della glicosilazione.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1