ABE605
Anti-TREX1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Three prime repair exonuclease 1, CRV, AGS1, DRN3, HERNS, 3′-5′ exonuclease TREX1, DNase III
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TREX1(11277)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected TREX1 in human spleen tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TREX1 in 15 µg of human spleen tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2