ABE375
Anti-acetyl-phospho Histone H1.4/H3 (Lys26/Lys9, Ser27/Ser10) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation ((pLys26/pLys9), (pSer27/pSer10))
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: 1 µg from a representative lot immunoprecipitated acetyl-phospho Histone H1.4/H3 (Lys26/Lys9, Ser27/Ser10) in 500 µl of colcemid treated HeLa acid extract.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected acetyl-phospho Histone H3 (Lys9/Ser10) in 10 µg of untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extract. Note that acetyl-phospho Histone H1.4 Lys27/Ser27 is not present in acid extracts and thus not detected in this blot.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extract, and recombinant Histone H3 protein
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1