ABE154
Anti-Histone H3.1/H3.2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Immunprecipitation: A representative lot detected Histone H3.2 in mouse Embryonic Stem cell lysates (Elsasser, S. Graduate Thesis (http://hdl.handle.net/10209/440), Laboratory of Prof. David Allis, Rockefeller University).
Chromatin Immunoprecipitation Sequencing: A representative lot detected Histone H3.1/H3.2 in mouse Embryonic Stem cell lysates (Elsasser, S. Graduate Thesis (http://hdl.handle.net/10209/440), Laboratory of Prof. David Allis, Rockefeller University).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected Histone H3.1 and H3.2 in 10 μg of HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa acid extract
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1