ABE2915
Anti-MyT1L
Sinonimo/i:
MyT1-L, Myelin transcription factor 1-like protein, NZF-1, Neural zinc finger factor 1, Postmitotic neural gene 1 protein, Zinc finger protein Png-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
calculated mol wt 132.95 kDa
observed mol wt ~170 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
Reattività contro le specie
mouse
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Myt1L(17933)
Specificità
Immunogeno
Descrizione del bersaglio