ABE2864M
Anti-Meis1
from rabbit
Sinonimo/i:
Homebox protein Meis1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-chip)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MEIS1(4211)
mouse ... Meis1(17268)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Meis1 in adjacent stage (St) 41 sagittal hindbrain and eye sections (Mercader, N., et. al. (2005). Development. 132(18):4131-42).
Western Blotting Analysis: A 1:800 dilution from a representative lot detected Meis1 in HEK293T cells transfectd with Meis1a (Courtesy of Dr.Valeria Azcoitia and Dr. Miguel Torres).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Meis1 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Penkov, D., et. al. (2013). Cell Rep. 3(4):1321-33).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Meis1 in proximal, distal, and RA-treated distal blastemas (Mercader, N., et. al. (2005). Development. 132(18):4131-42).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Meis1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2