ABE1943
Anti-HOXB13 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Homeobox protein Hox-B13, HOXB13
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOXB13(10481)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HOXB13 nuclear expression in MDA PCa 2b and LNCaP, but not PC3 or DU145, human prostate cancer cell lines (Kim, Y.R., et. al. (2010). Mol Cancer. 9:124).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected differential HOXB13 expressions among various androgen-dependent (AD) and androgen-independent (AI) human prostate cancer tissues (Kim, Y.R., et. al. (2010). Mol Cancer. 9:124; Kim, Y.R., et. al. (2014). Oncogene. 33(37):4558-4567).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected HOXB13 in 10 µg of LNCaP cell lysate.