ABE1851
Anti-MLL-3
from rabbit
Sinonimo/i:
HALR, Histone-lysine N-methyltransferase 2C, EC: 2.1.1.43, Lysine-N-methyltransferase 2C, Myeloid-lineage leukemia protein 3 homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KMT2C(58508)
mouse ... Kmt2C(231051)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected MLL-3 in MEF cells (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21):8513-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLL-3 in Western Blotting applications (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21):8513-8); Bres, V., et. al. (2009). Mol Cell. 36(1):75-87).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected MLL-3 in mouse urothelial tumors (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21):8513-8).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MLL-3 in 10 µg of U2OS cell nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1