Documenti fondamentali
PHL89532
Phillyrin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Forsythin, Phillyroside, Phyllyrin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H34O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
534.55
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@@H](O)[C@@H]1OC(C=C2)=C(OC)C=C2[C@H]3OC[C@]4([H])[C@@H](OC[C@@]43[H])C5=CC(OC)=C(OC)C=C5
InChI
1S/C27H34O11/c1-32-17-6-4-13(8-19(17)33-2)25-15-11-36-26(16(15)12-35-25)14-5-7-18(20(9-14)34-3)37-27-24(31)23(30)22(29)21(10-28)38-27/h4-9,15-16,21-31H,10-12H2,1-3H3/t15-,16-,21+,22+,23-,24+,25-,26+,27+/m0/s1
KFFCKOBAHMGTMW-LGQRSHAYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)