ABE1354
Anti-Exo1
from rabbit
Sinonimo/i:
Exonuclease 1, hExo1, Exonuclease I, hExoI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EXO1(9156)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Exo1 in HeLa and siExo1 hela cell lysates (Courtesy of Dr. Zhongsheng You at Washington University in St. Louis).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Exo1 in 293T cells transfected with GFP-Exo1.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1