ABE1348
Anti-Histone H2A.Z Antibody (C-term)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H2A.Z, H2A/z
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H2AFZ(3015)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ChIP-seq: A representative lot of this antibody (0.5 μg per reaction) was used to immunoprecipitate K562 chromatin for ChIP-seq analysis.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of a represenative lot of this antibody detected histone H2A.Z in acid extracted HeLa cell lysate.
Immunocytochemistry: A 1:500 dilution from a representative lot detected histone H2A.Z in HeLa cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1.5 µg/mL dilution of this antibody detected recombinant Histone H2A.Z, but not histones H1, H2A,H2A.X, H3, or H4.
Descrizione del bersaglio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2