ABE1062
Anti-monomethyl Histone H2A.Z Antibody (Lys 7)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H2A.Z, H2A/z
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
monomethylation (Lys 7)
Informazioni sul gene
human ... H2AFZ(3015)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected monomethyl Histone H2A.Z (Lys 7) in Histone peptides with various modifications.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated monomethyl Histone H2A.Z (Lys 7) in 500 µg of HeLa acid extract.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected monomethyl Histone H2A.Z (Lys 7) in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1