Documenti fondamentali
ABD38
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-SNAI1 (omologo di Snail 1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Zinc finger protein SNAI1, Protein snail homolog 1, Protein sna
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNAI1(6615)
Descrizione generale
SNAI1, noto anche come omologo di Snail 1, è un fattore di trascrizione che modula negativamente (down-regulation) l′espressione dei geni ectodermici all′interno del mesoderma ed è ritenuto essenziale per la formazione di quest′ultimo nell′embrione in via di sviluppo. Il fattore di trascrizione SNAI1 è espresso nel rene e nelle linee cellulari epiteliali e mesenchimali. Mutazioni di SNAI1 sono risultate associate ad alcuni tumori.
Immunogeno
Peptide lineare corrispondente a al fattore SNAI1 umano.
Applicazioni
Analisi di Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare SNAI1 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo.
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
L′anticorpo policlonale di coniglio anti-SNAI1 (omologo di Snail 1) si usa per rivelare tale proteina, denominata anche proteina SNAI1 a dito di zinco & omologo di Snail 1, nelle analisi di WB.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare SNAI1 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 29 kDa. In alcuni lisati compare una banda a ~40 kDa non caratterizzata.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1