ABC457
Anti-dUTPase Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Deoxyuridine 5′-triphosphate nucleotidohydrolase, mitochondrial, dUTPase, dUTP pyrophosphatase, dUTPase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DUT(1854)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected dUTPase in MDA-MB231, MCF-7, H184B5F5/M10 cell lysate (Hu, C. M., et al. (2012). Cancer Cell. 22(1):36-50.).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected dUTPase in 10 µg of MDA-MB-231 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1