AB9908
Anti-QKI-7 Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Quaking Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... QKI(9444)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
RNA Binding Protein (RBP)
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Control: Glial cells, astrocytes and oligodendrocytes.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3