AB986
Anti-β Galactosidase Antibody, bacterial
serum, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
E. coli, vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GLB1(2720)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation
Immunohistochemistry (Zhang, 2002)
ELISA: 1:2,000-1:10,000 when tested against 1 μg of immunogen by a standard sandwich ELISA.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3