AB9698
Anti-Neuron Specific Enolase (NSE) Antibody
Chemicon®, from chicken
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ENO2(2026)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry: 1:50-1:100 using 2% paraformaldehyde fixed cells.
Western blotting: On mouse brain extracts, blot shows a single band at 47 kDa.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2