AB9287
Anti-Somatostatin Receptor Type 5 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
SSTR5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SSTR3(6753)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
WGK 2