AB733
Anti-Tamm-Horsfall Glycoprotein Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunodiffusion: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UMOD(7369)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
RID and Rocket RID: 10 μL antiserum/cm2 in gel vs. 5 μL uromucoid (50 mg/L), NT - 1/5
Double diffusion: 10 μL antiserum vs. 3 μL uromucoid (50 mg/L)
*Note: The use of 3% PEG 6000 with 1.2% agarose in a suitable buffer (such as TBE or Tris-barbital pH >8.2) is recommended for the above applications.
Immunohistochemistry
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1