AB6016
Anti-F-actin-capping protein subunit alpha-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
capping protein (actin filament) muscle Z-line, alpha 1, CapZ alpha-1, F-actin-capping protein subunit alpha-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
pig, mouse, human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Capza1(534656)
dog ... Capza1(475857)
human ... CAPZA1(829)
mouse ... Capza1(12340)
pig ... Capza1(100037957)
rat ... Capza1(691149)
rhesus monkey ... Capza1(705653)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected F-actin-capping protein subunit alpha-1 in NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected F-actin-capping protein subunit alpha-1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1