AB5882
Anti-IP3 Receptor 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor 1, ITPR1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITPR1(3708)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 20 μg of control antigen. The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile distilled water. For negative control, preincubate 1 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3