AB5832
Anti-BACE Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
ASP2, BACE1, Beta Secretase, beta-Site APP Cleaving Enzyme
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BACE1(23621)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2