AB5727
Anti-Sox10 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-Sox10 antibody, Sox10 marker
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Articoli
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.