AB5210
Anti-Sodium Channel Antibody, Voltage Gated, Pan (SP19 Segment)
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-DEE6, Anti-DEE6B, Anti-DRVT, Anti-EIEE6, Anti-FEB3A, Anti-FHM3, Anti-GEFSP2, Anti-HBSCI, Anti-NAC1, Anti-Nav1.1, Anti-SCN1, Anti-SMEI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SCN1A(6323)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blot: 1:200 using ECL on newborn rat brain membranes.
Immunohistochemistry on mouse brain sections (frozen) and mouse spinal cord sections (paraffin).
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neuronal & Glial Markers
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen. The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 1 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3