AB5122
Anti-Adrenergic Receptor Antibody, β 3
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-Anti-B3AR, Anti-Anti-GPCR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADRB3(155)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA: 1:10,000 - 100,000
Immunohistochemistry: 2-20 μg in formaldehyde fixed tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2