Documenti fondamentali
AB3848-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-SMAD1/SMAD5/SMAD8 (Ser463/465)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Mothers against decapentaplegic homolog 1, BSP-1, hSMAD1, JV4-1, MAD homolog 1, Mothers against DPP homolog 1, Mad-related protein 1, SMAD 1, SMAD family member 1, Smad1, Transforming growth factor-beta-signaling protein 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
Xenopus (based on 100% sequence homology), mink (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer463/pSer465)
Informazioni sul gene
human ... SMAD1(4086)
Descrizione generale
La proteina SMAD-1 (Mothers against decapentaplegic homolog 1, UniProt Q15797; detta anche BSP-1, hSMAD1, JV4-1, MAD homolog 1, Mothers against DPP homolog 1, Mad-related protein 1, SMAD 1, SMAD family member 1, Smad1, Transforming growth factor-beta-signaling protein 1) nell'uomo è codificata dal gene SMAD1 (denominato anche BSP1, MADH1, MADR1) (Gene ID 4086). Nei mammiferi, le SMAD sono una famiglia di fattori di trascrizione suddivise in tre gruppi. SMAD1, 2, 3, 5 e 9 (detta anche SMAD8) sono SMAD regolate da recettori e sono denominate anche R-SMAD. SMAD4, detto anche Co-SMAD, è l'unico SMAD noto che nei mammiferi funge da co-mediatore intervenendo nelle vie di trasduzione del segnale del TGF e di BMP. SMAD6 e SMAD7 sono SMAD di tipo inibitorio, detti anche I-SMAD, che bloccano l'attivazione degli R-SMAD da parte del Co-SMAD attraverso un legame competitivo. Le proteine SMAD sono caratterizzate da una struttura simile costituita dai domini conservati N-terminali MH1 (Mad-homology 1; a.a. 12-136 di hSMAD1, a.a. 13-137 di hSMAD2, a.a. 16-140 di hSMAD8) e C-terminali MH2 (a.a. 271-465 di hSMAD1 & hSMAD2, a.a. 273-467 di hSMAD8) uniti da una regione linker non conservata tra le SMAD. Negli R-SMAD e Co-SMAD il dominio MH1 contiene le sequenze segnale N-terminali per la localizzazione nel nucleo (NLS), mentre in SMAD4 tale dominio è occupato dalle sequenze segnale di esportazione dal nucleo (NES). Il dominio MH2, oltre a essere responsabile della transattivazione genica, interviene mediando le interazioni tra SMAD-recettore, SMAD-SMAD, SMAD-coattivatori e SMAD-corepressori. Il ligando interessato (TGF nel caso di SMAD2/3 e BMP nel caso di SMAD1/5/8) induce la trasduzione del segnale legandosi e occupando le serin/treonin-chinasi del recettore per TGF-beta di tipo I e II (T-beta-RI e T-beta-RII) presente sulla superficie cellulare, consentendo la fosforilazione T-beta-RI-dipendente del dominio della T-beta-RI-chinasi, che a sua volta induce la trasduzione del segnale fosforilando gli ultimi due residui di serina presenti all'interno del motivo finale C-terminale conservato Ser-Ser-X-Ser (SSXS) delle proteine SMAD.
Specificità
Questo anticorpo policlonale di coniglio riconosce le proteine SMAD1/5/8 fosforilate negli ultimi due residui di serina all'interno del motivo finale C-terminale Ser-Ser-X-Ser (SSXS). I residui di serina di interesse sono presenti nella proteina SMAD1 di uomo/topo (S463/S465), SMAD1 di ratto (S466/S468), SMAD5 di uomo/topo/ratto (S463/S465), SMAD9 di uomo (S465/S467), SMAD9 di topo (S428/S430) e SMAD9 di ratto (S432/S434), ma sono assenti nell'isoforma di splicing alternativo 2 della SMAD1 di uomo. SMAD9 è denominata anche SMAD8. La rivelazione delle bande di interesse è stata bloccata aggiungendo il fosfopeptide immunogeno ma non quando è stato aggiunto il corrispondente peptide non fosforilato.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla sequenza finale C-terminale della proteina SMAD1 umana fosforilata negli ultimi due residui di serina (S463/S465).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L'anticorpo anti-fosfo-SMAD1/SMAD5/SMAD8 (Ser463/465), N° Cat. AB3848-I, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico diretto contro la fosforilazione di SMAD1/5/8 e il suo uso è stato testato in saggi di immunoistochimica e di Western Blotting.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:50 ha permesso di rivelare la fosforilazione di SMAD1/5/8 in sezioni tissutali di embrioni di topo e di ratto.
Qualità
Valutata mediante Western blotting in lisato di cellule HEK293.
Saggio di Western blotting: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rivelato un'aumentata fosforilazione di SMAD1/5/8 in 10 µg di lisato di cellule HEK293 trattate con BMP2. La rivelazione delle bande di interesse è stata bloccata aggiungendo il fosfopeptide immunogeno ma non quando è stato aggiunto il corrispondente peptide non fosforilato.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~55 kDa. 52,26/52,16/52,71 kDa (SMAD1 di uomo/topo/ratto ), 52,26/52,17/52,22 kDa (SMAD5 di uomo/topo/ratto) e 52,49/48,64/48,99 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato per affinità.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Yadong Liu et al.
Molecular medicine reports, 19(1), 461-467 (2018-11-30)
Lonicera japonica has been used in traditional Chinese medicine as an important medicinal plant, with the ability to inhibit osteoclast development and bone loss. However, it is not clear which active ingredient exerts these effects. (R)‑dehydroxyabscisic alcohol β‑D‑apiofuranosyl‑(1ˮ→6')‑β‑D‑glucopyranoside (DAG) is an
Xuguang Nie et al.
PLoS genetics, 14(7), e1007491-e1007491 (2018-07-06)
mTOR is a highly conserved serine/threonine protein kinase that is critical for diverse cellular processes in both developmental and physiological settings. mTOR interacts with a set of molecules including Raptor and Rictor to form two distinct functional complexes, namely the
Hongxiu Wen et al.
Biochimie, 160, 113-121 (2019-03-05)
Increased DAN protein (Grem1, Grem2, Grem3, Cerberus, NBL1, SOST, and USAG1) levels are often associated with severe disease-states in adult kidneys. Grem1, SOST, and USAG1 have been demonstrated to be upregulated and play a critical role in the progression of
Xiaohe Yan et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(2), 44-44 (2020-02-28)
The clinical phenotype of retinal gliosis occurs in different forms; here, we characterize one novel genetic feature, (i.e., signaling via BMP-receptor 1b). Mouse mutants were generated within a recessive ENU mutagenesis screen; the underlying mutation was identified by linkage analysis
Marja M Hurley et al.
Scientific reports, 12(1), 15968-15968 (2022-09-25)
We have used Basic Fibroblast Growth Factor (FGF2) transgenic mice as experimental models for human X-linked hypophosphatemia (XLH)-related degenerative osteoarthritis (OA) to investigate the pathogenesis of the disease and to test potential pharmacotherapies for treatment. This study tested the efficacy