AB2994
Anti-Phospho-Bid (Ser65) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
BH3-interacting domain death agonist, p22 BID, BID
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer65)
Informazioni sul gene
human ... BID(637)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blot Analysis:
A 1:100~500 dilution of this antibody detected phospho-Bid-S65 on jurkat cell lysate treated with (+/-) insulin.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Western Blot:: Jurkat cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2