AB2218
Anti-Aquaporin-4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
AQP4, WCH4, MIWC
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Aquaporin 4 Antibody, Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AQP4(361)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Tested on adult rat brain lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1