AB16969
Anti-Caspase 9 Antibody, proform & lg. subunit
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
ICE-LAP6, Mch-6, Apaf-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Non deve reagire con
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP9(842)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Whole cell lysate from HeLa cells can be used as a positive control and a 46 kDa band should be detected.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2