AB1591P
Anti-Dopamine Transporter Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
DAT
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC6A3(6531)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation: 2-10 μg of antibody (Chang et al., 2001)
Immunohistochemistry: 1:250-1:500 on frozen sections of tissues fixed with 4% paraformaldehyde (Chang et al., 2001; Ourednik, et al., 2002). 0.05% trypsin for 10-15min has been found effective in exposing the epitope in some preparations.
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using 1 μg/mL of DAT control peptide (Catalog Number AG296) per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2