AB15690
Anti-Orexin A Antibody
Chemicon®, from chicken
Sinonimo/i:
Hypocretin 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPOX(5498)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Circadian Rhythm & Sleep
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2