AB15508
Anti-Iron Regulatory Protein 2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
IRP-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IREB2(3658)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
WGK 2