AB1528
Anti-Nerve Growth Factor-β Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
NGFbeta
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, chicken, mouse
Non deve reagire con
bovine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NGF(4803)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting at 1:500-1:5,000.
ELISA at 1:500-1:5,000.
Inhibition of biological activity in vitro at 1:10-1:50.
BIOLOGICAL ACTIVITY: Neutralizes NGF, but not other neurotrophins.
Use neat for in vivo animal studies (5-10 μL/g body weight).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1